515035
4-Nitroindan
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
P. ebollizione
105-107 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
41-43 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc2CCCc12
InChI
1S/C9H9NO2/c11-10(12)9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h2,4,6H,1,3,5H2
ZQABKMBXKCJTPM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 235-235 (2015)
Details of the steric interaction in mono-ortho-substituted nitrobenzene anion radical.
McKinney TM and Geske DH.
Journal of the American Chemical Society, 89(12), 2806-2813 (1967)