514977
γ-Phenyl-α-(trifluoromethyl)-γ-butyrolactone,mixture of cis and trans
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9F3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
61-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1CC(OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9F3O2/c12-11(13,14)8-6-9(16-10(8)15)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2
VMFJOFAAYDXZBX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)