Documenti fondamentali
513806
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-2-(4,5-dichlorophthalimido)-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H21Cl2NO11
Numero CAS:
Peso molecolare:
546.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D +77°, c = 1 in chloroform
Composizione
mixture of α- and β-anomers, 1:1
Punto di fusione
171-174 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(C)=O)[C@@H]([C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N2C(=O)c3cc(Cl)c(Cl)cc3C2=O
InChI
1S/C22H21Cl2NO11/c1-8(26)32-7-16-18(33-9(2)27)19(34-10(3)28)17(22(36-16)35-11(4)29)25-20(30)12-5-14(23)15(24)6-13(12)21(25)31/h5-6,16-19,22H,7H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19-,22?/m1/s1
LHCNZORUZHETLY-SWHXLWHISA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)