Key Documents
513083
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitrocoumarin
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H4ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
160-164 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)C1=C(Cl)c2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C9H4ClNO4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)15-9(12)8(7)11(13)14/h1-4H
OFLRQEKOAGDHKT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3