Documenti fondamentali
513024
Sigma-Aldrich
5-(tert-Butyldimethylsilyl)-1-methyl-1H-imidazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cn1cncc1[Si](C)(C)C(C)(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)