Documenti fondamentali
512958
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. eboll.
225 °C (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
YQQNLONQWMLAQX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)