Documenti fondamentali
512567
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dihydride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20W
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
core: tungsten
reagent type: catalyst
Punto di fusione
48-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][W][H].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.W.2H/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;;;/h2*3-6H,2H2,1H3;;;
XHAKKDCRMPIPFF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)