Documenti fondamentali
512052
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(F)2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
30-33 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cc(Br)cc(F)c1N=C=O
InChI
1S/C7H2BrF2NO/c8-4-1-5(9)7(11-3-12)6(10)2-4/h1-2H
LSGXEWZVHIBWPQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)