Documenti
511927
Sigma-Aldrich
2-Methyl-6-nitrophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
72-75 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-3-2-4-7(10(12)13)8(6)9-5-11/h2-4H,1H3
WIYDOZQPANZDMW-UHFFFAOYSA-N
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves