511501
Di-tert-butyl selenide
≥99.99%, electronic grade
About This Item
Formula condensata:
Se(C(CH3)3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
electronic grade
Tensione di vapore
16 mmHg ( 54 °C)
Saggio
≥99.99%
Stato
liquid
P. ebollizione
123 °C (lit.)
Densità
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Se]C(C)(C)C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)