Key Documents
511269
Sigma-Aldrich
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)samarium(III)
99.9%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H39Sm
Numero CAS:
Peso molecolare:
513.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.9%
Impiego in reazioni chimiche
core: samarium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Sm].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[CH][C](C)[C](C)[C]3C
InChI
1S/3C9H13.Sm/c3*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h3*5H,1-4H3;
PVGFZJIEOXUPET-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)