Documenti fondamentali
511080
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) 2-ethyl-1,3-hexanediolate
95%
About This Item
Formula condensata:
Ti[RCH2CH(C2H5)CH(R')CH2CH2CH3]4, R = OH or O-, R' = O- orOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
628.74
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(O)C(CC)O[Ti](OC(CC)C(O)CCCC)(OC(CC)C(O)CCCC)OC(CC)C(O)CCCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)