Documenti fondamentali
511064
Sigma-Aldrich
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)neodymium(III)
99.9% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H39Nd
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.9% trace metals basis
Stringa SMILE
[Nd+3].Cc1[cH-]c(C)c(C)c1C.Cc2[cH-]c(C)c(C)c2C.Cc3[cH-]c(C)c(C)c3C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)