Documenti
510629
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)chromium(II)
Sinonimo/i:
1,1′-Diethylchromocene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18Cr
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
core: chromium
reagent type: catalyst
Densità
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Cr/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
OZUJAILVLUFQME-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Catalyst for polymerization of ethylene
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3