Documenti fondamentali
510599
Sigma-Aldrich
4,5-Dihydro-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
151-154 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCC(=NN1)c2ccccc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)