Documenti
50807
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
DMPIIm
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15F6N3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Impurezze
<0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.433
Punto di fusione
15 °C (lit.)
Densità
1.436 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCC[n+]1ccn(C)c1C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-4-5-10-7-6-9(3)8(10)2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-7H,4-5H2,1-3H3;/q+1;-1
XOZHIVUWCICHSQ-UHFFFAOYSA-N
Stato fisico
Fluorinated, hydrophobic ionic liquid
Altre note
Exremely hydrophobic ionic liquid. Thermal properties of imidazolium ionic liquids; interfacial stability of Li in solvent-free ionic liquid
Note legali
Product protected by U.S. Patent 5,827,602 assigned to Covalent Associates, Inc. Woburn, Ma, USA
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
H.L. Ngo et al.
Thermochimica Acta, 357, 97-97 (2000)
V.R. Koch et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 116-116 (1995)