Documenti fondamentali
50048
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.24
Beilstein:
4704456
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Attività ottica
[α]20/D +21.5±1°, c = 2% in chloroform
Punto di fusione
63-66 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
InChI
1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m0/s1
AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)