Documenti fondamentali
50047
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
(R)-(−)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.24
Beilstein:
4704458
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Attività ottica
[α]20/D −21.5±2°, c = 2% in chloroform
Punto di fusione
63-66 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m1/s1
AIHIHVZYAAMDPM-MRVPVSSYSA-N
Altre note
Chiral building block for synthesizing glycerides; the 3-nitrobenzenesulfonate group renders this compound and derivatives more easily crystallizable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4643-4643 (1989)
P.N. Guivisdalsky et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3077-3077 (1989)
J.M. Klunder et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 1295-1295 (1989)