499579
Magnesium preparation
Highly Reactive Rieke® Metal, suspension, 2.5 g in THF
Sinonimo/i:
Magnesium
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
suspension
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Produttore/marchio commerciale
Rieke® Metals (Highly Reactive)
Concentrazione
2.5 g in THF
Densità
0.889 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-25.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-32 °C
I clienti hanno visto anche
Articoli
Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.