Documenti fondamentali
498734
Sigma-Aldrich
5-Hexenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
H2C=CH(CH2)4ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.978 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]CCCCC=C
InChI
1S/C6H11.BrH.Zn/c1-3-5-6-4-2;;/h3H,1-2,4-6H2;1H;/q;;+1/p-1
UQWLQJPHSGOLLO-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
5-Hexenylzinc bromide can be used as a starting material in the synthesis of 3,6-bis[(cyclopentyl)methyl]phthalonitrile, a key intermediate in the preparation of octasubstituted phthalocyanines.
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Phthalocyanines bearing bulky cycloalkylmethyl substituents on non-peripheral sites
Cammidge AN, et al.
Tetrahedron Letters, 50(37), 5254-5256 (2009)