Documenti fondamentali
497584
Sigma-Aldrich
BACH-EI hydroboration reagent solution
2.0 M in THF
Sinonimo/i:
Borane N-ethyl-N-isopropylaniline complex
About This Item
Formula condensata:
C6H5N(C2H5)CH(CH3)2·BH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
2.0 M in THF
P. ebollizione
65-67 °C
Densità
0.904 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
B.CCN(C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H17N.BH3/c1-4-12(10(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10H,4H2,1-3H3;1H3
XYUIGBMTIMBDDQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for:
  • Hydroboration reactions
  • CBS-oxazaborolidine-catalyzed borane reduction
Note legali
BACH-EI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28.89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)