Documenti fondamentali
497231
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-4-methylindole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
76-79 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2[nH]ccc2c1C
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-8-5-6-11-9(8)3-4-10(7)12-2/h3-6,11H,1-2H3
RISMXZVKSIWLMK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Methoxy-4-methylindole or 5-methoxy-4-methyl-1H-indole is a substituted 1H-indole. Its efficacy as a substrate for indigoid production has been evaluated.
Applicazioni
  • Reactant for preparation of β-carboline-1-carboxylic acids as inhibitors of mitogen activated protein kinase-activated protein kinase 2
  • Reactant for preparation of indolyl and isoquinolinyl anthranilates as PPARδ partial agonists
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhongliu-Liu Wu et al.
Chemistry & biodiversity, 2(1), 51-65 (2006-12-29)
Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) is a potential drug target for a number of human diseases. Some indigoids have been found to be potent inhibitors of GSK-3, and individual compounds with better activity, specificity, and solubility are desired. In this work