497193
1,4-Bis(hydroxydimethylsilyl)benzene
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
133-136 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(O)c1ccc(cc1)[Si](C)(C)O
InChI
1S/C10H18O2Si2/c1-13(2,11)9-5-7-10(8-6-9)14(3,4)12/h5-8,11-12H,1-4H3
YBNBOGKRCOCJHH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3