496707
Poly(vinylidene chloride-co-acrylonitrile)
average Mn ~80,000, average Mw ~150,000
Sinonimo/i:
Acrylonitrile-vinylidene chloride polymer, Acrylonitrile-vinylidene copolymer, Poly(vinylidene chloride-acrylonitrile), Poly(vinylidene chloride-acrylonitrile) copolymer, Polyacrylonitrile-vinylidene chloride copolymer, Vinylidene chloride-acrylonitrile polymer
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mn ~80,000
average Mw ~150,000
Temp. transizione
Tg 50 °C
Densità
1.6 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
ClC(Cl)=C.C=CC#N
InChI
1S/C3H3N.C2H2Cl2/c1-2-3-4;1-2(3)4/h2H,1H2;1H2
QLUXVUVEVXYICG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3