496480
Bis[4-(vinyloxy)butyl] succinate
98%
Sinonimo/i:
VEctomer® 4030 vinyl ether
About This Item
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=COCCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C16H26O6/c1-3-19-11-5-7-13-21-15(17)9-10-16(18)22-14-8-6-12-20-4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
XUEAJYHEEJKSLM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)