Key Documents
496472
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxymethyl)cyclohexylmethyl] glutarate
Sinonimo/i:
VEctomer® 4020 vinyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH2[CH2CO2CH2C6H10CH2OCH=CH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=COCC1CCC(CC1)COC(=O)CCCC(=O)OCC2CCC(CC2)COC=C
InChI
1S/C25H40O6/c1-3-28-16-20-8-12-22(13-9-20)18-30-24(26)6-5-7-25(27)31-19-23-14-10-21(11-15-23)17-29-4-2/h3-4,20-23H,1-2,5-19H2
SDNBHBGJJPWRJG-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)