Documenti
496111
Sigma-Aldrich
3-Butyn-1-yl chloroformate
98%
About This Item
Formula condensata:
ClCO2CH2CH2C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Tensione di vapore
1.78 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. eboll.
149 °C (lit.)
Densità
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)OCCC#C
InChI
1S/C5H5ClO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h1H,3-4H2
SFGWUXNQJVLABT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter