Documenti fondamentali
495891
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-2-methylpropiophenone hydrochloride
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCH(CH3)CH2N(CH3)2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
157-160 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CC(CN(C)C)C(=O)c1ccccc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)