Key Documents
495867
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-dimethyltrimethylene ketal hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H23NO2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
229-234 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].CNC1CCC2(CC1)OCC(C)(C)CO2
InChI
1S/C12H23NO2.ClH/c1-11(2)8-14-12(15-9-11)6-4-10(13-3)5-7-12;/h10,13H,4-9H2,1-3H3;1H
SUTDEUGEHVLMEF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-dimethyltrimethylene ketal hydrochloride is also known as N,3,3-trimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine hydrochloride (1:1).
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)