Documenti fondamentali
495697
Sigma-Aldrich
Chromium(III) trifluoroacetylacetonate
≥99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Cr(C5H4F3O2)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
511.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
solid
Punto di fusione
140 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(O[Cr](O\C(C)=C\C(=O)C(F)(F)F)O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C/C(=O)C(F)(F)F
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)