Documenti
495522
Sigma-Aldrich
Cesium fluoroaluminate
−200 mesh, ≥99.9%
About This Item
Formula condensata:
Cs2AlF5
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
≥99.9%
Dimensione particelle
−200 mesh
Punto di fusione
423-436 °C (lit.)
Densità
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cs+].F[Al-](F)(F)F
InChI
1S/Al.Cs.4FH/h;;4*1H/q+3;+1;;;;/p-4
UYFXWCIZFDKSTJ-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges