Documenti fondamentali
495417
Sigma-Aldrich
Barium-aluminum alloy
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
Sinonimo/i:
BaAl4
About This Item
Formula condensata:
BaAl4
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Composizione
aluminum, 44 wt. %
Barium, 56 wt. %
Dimensione particelle
−325 mesh
Densità
3.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al].[Ba]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)