Documenti fondamentali
495166
Sigma-Aldrich
Strontium bis(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate)
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sr(FOD)2
About This Item
Formula condensata:
Sr(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
677.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.99% trace metals basis
Punto di fusione
95-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(\O[Sr]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(C)(C)C)=C\C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)