Key Documents
495034
Sigma-Aldrich
Palladium(II) potassium thiosulfate monohydrate
97%
About This Item
Formula condensata:
K2Pd(S2O3)2·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: palladium
Punto di fusione
172 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.[Pd++].[O-]S(=O)(=O)S[K].[O-]S(=O)(=O)S[K]
InChI
1S/2K.2H2O3S2.H2O.Pd/c;;2*1-5(2,3)4;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q2*+1;;;;+2/p-4
QOHRLWWRKPUXTK-UHFFFAOYSA-J
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)