Documenti fondamentali
494305
Sigma-Aldrich
Vinyltrimethylsilane
≥99.5%
Sinonimo/i:
Trimethyl(vinyl)silane, (Trimethylsilyl)ethylene, Ethenyltrimethylsilane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCHCH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.23
Beilstein:
956572
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Tensione di vapore
4.44 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
55 °C (lit.)
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-11.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-24 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)