Documenti
49350
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium glutaconaldehyde enolate hydrate
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
2-Pentenedial tetrabutylammonium salt, 5-Hydroxy-2,4-pentadienal tetrabutylammonium salt, Glutaconaldehyde tetrabutylammonium salt
About This Item
Formula condensata:
[CH3CH2CH2CH2)4N(OCH=CHCH=CHCHO) · xH2O
Peso molecolare:
339.56 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (T)
Punto di fusione
107-110 °C
Stringa SMILE
O.[O-]\C=C\C=C\C=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C5H6O2.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;6-4-2-1-3-5-7;/h5-16H2,1-4H3;1-6H;1H2/q+1;;/p-1/b;3-1+,4-2+;
PVRWOPYOUJDSKI-PXBPUWEMSA-M
Altre note
The glutaconaldehyde anion serves as an interesting intermediate for the synthesis of various heterocyclic compounds
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
J. Becher
Synthesis, 589-589 (1980)