Documenti fondamentali
491101
Sigma-Aldrich
1,3-Propanediol-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
HOCH213CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. eboll.
214 °C (lit.)
Punto di fusione
−27 °C (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[13CH2]CO
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1+1
YPFDHNVEDLHUCE-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)