Documenti
490458
Sigma-Aldrich
Sodium oxalate-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Oxalic acid-13C2 sodium salt
About This Item
Formula condensata:
Na213C2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
250-270 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2/i1+1,2+1;;
ZNCPFRVNHGOPAG-BQTCFENJSA-L
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5