Documenti
490253
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
C6H513CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.517 (lit.)
P. eboll.
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
−12 °C (lit.)
Densità
1.102 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CO[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i8+1
QPJVMBTYPHYUOC-VJJZLTLGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup