Key Documents
487449
Sigma-Aldrich
2-Propylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2C6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. eboll.
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H11NO/c1-2-5-9-6-3-4-7-10(9)11-8-12/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3
NSGTVMQTRFUUSL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Propylphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-2-propylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 578-578 (2014)