Documenti fondamentali
487023
Sigma-Aldrich
Silver cyanide-13C,15N
99 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
Ag13C15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Ag+].[13C-]#[15N]
InChI
1S/CN.Ag/c1-2;/i1+1,2+1;
MFIHOCAEOJNSOL-AWQJXPNKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)