Documenti fondamentali
484377
Sigma-Aldrich
1,3-Bis[(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl]urea
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stringa SMILE
CC1(C)OCC(CNC(=O)NCC2COC(C)(C)O2)O1
InChI
1S/C13H24N2O5/c1-12(2)17-7-9(19-12)5-14-11(16)15-6-10-8-18-13(3,4)20-10/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H2,14,15,16)
RPNILTMIKUTCIE-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)