Documenti
483206
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)dimethoxymethylsilane
99%
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)3Si(OCH3)2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.72
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](C)(CCCCl)OC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter