Documenti fondamentali
482323
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylacetyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.573 (lit.)
P. ebollizione
186 °C (lit.)
Densità
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
RFPBUXOVSZEMSW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)