Documenti fondamentali
482218
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,2-Decanediol
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Saggio
99%
Attività ottica
[α]24/D −9°, c = 0.5 in methanol
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC[C@H](O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3/t10-/m0/s1
YSRSBDQINUMTIF-JTQLQIEISA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)