Documenti fondamentali
481661
Sigma-Aldrich
Tris(2,6-diisopropylphenoxy)niobium(V) chloride
Sinonimo/i:
Dichlorotris(2,6-diisopropylphenolato)niobium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H51Cl2NbO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
695.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: niobium
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O[Nb](Cl)(Cl)(Oc2c(cccc2C(C)C)C(C)C)Oc3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/3C12H18O.2ClH.Nb/c3*1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;;;/h3*5-9,13H,1-4H3;2*1H;/q;;;;;+5/p-5
XDGZKBQTQCTDDX-UHFFFAOYSA-I
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)