Documenti
479608
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(−)-4-bromo-3-hydroxybutyrate
technical grade
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.05
Beilstein:
4657172
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Grado
technical grade
Attività ottica
[α]22/D −11°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. eboll.
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C[C@H](O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
AIZRKZQHJNWBEI-YFKPBYRVSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3