Documenti fondamentali
479454
Sigma-Aldrich
Bis(propylcyclopentadienyl)magnesium
96%
About This Item
Formula condensata:
Mg(C5H4C3H7)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
Densità
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg].CCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)