Documenti fondamentali
479446
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)magnesium
97%
About This Item
Formula condensata:
Mg(C5H4C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
97%
Densità
1.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)