478989
2-Isopropylphenyl isocyanate
95%
About This Item
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.524 (lit.)
P. eboll.
66-67 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H11NO/c1-8(2)9-5-3-4-6-10(9)11-7-12/h3-6,8H,1-2H3
MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?